Bis(trimethylsilyl)acetylen
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS02400.50EA
239
EUR
SILNSILS02400.50
SILNSILS02400.250
SILNSILS02400.10
Bis(trimethylsilyl)acetylen
Bis(trimethylsilyl)acetylen
Formel:
C₈H₁₈Si₂ Molecular Weight: 170,4 g/mol |
MDL:
MFCD00008276 CAS-Nummer: 14630-40-1 EINECS: 238-671-9 |