Guanidiniumchlorid 8 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Aminomethanamidin HydrochloridCarbamidin HydrochloridGuanidin-ChloridAminomethansäureamidiniumchloridGuanidinhydrochlorid
SIAL50937-100MLEA 249 EUR
NOVS50937-100ML SIAL50937-100ML
Guanidiniumchlorid 8 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Guanidiniumchlorid
Formel: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Molecular Weight: 95,53 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013026
CAS-Nummer: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg