(Triisopropylsilyl)acetylen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL360031-5GEA 126 EUR
SIAL360031-5G SIAL360031-25G
(Triisopropylsilyl)acetylen, Sigma-Aldrich®
(Triisopropylsilyl)acetylen
Formel: C₁₁H₂₂Si
Molecular Weight: 182,38 g/mol
MDL: MFCD00075452
CAS-Nummer: 89343-06-6