Gallium(III)chlorid, wasserfrei ≥99,999%, granular, PURATREM
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Gefahr
STRE93-3140.0025EA 245 EUR
STRE93-3140.0025
Gallium(III)chlorid, wasserfrei ≥99,999%, granular, PURATREM
Gallium(III)chlorid
Formel: Cl₃Ga
Molecular Weight: 176,08 g/mol
Siedepunkt: 201,3 °C
Schmelzpunkt: 77,9 °C
Dichte: 2,47
MDL: MFCD00011018
CAS-Nummer: 13450-90-3
EINECS: 236-610-0
UN: 1759
ADR: 8,II