5-Aminoisatosäureanhydrid
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
FLUO018184-5GEA 383 EUR
FLUO018184-5G FLUO018184-1G
5-Aminoisatosäureanhydrid
5-Aminoisatosäureanhydrid
Formel: C₈H₆N₂O₃
Molecular Weight: 178,15 g/mol
MDL: MFCD00060534
CAS-Nummer: 169037-24-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III