1-Methyl-3-nitroguanidin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15106500EA 48 EUR
EHERC15106500
1-Methyl-3-nitroguanidin
1-Methyl-3-nitroguanidine
Formel: C₂H₅N₅O₃
Molecular Weight: 147,09 g/mol
MDL: MFCD00024167
CAS-Nummer: 4245-76-5