Methacrylnitril
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA14972000EA 35 EUR
EHERCA14972000
Methacrylnitril
Methacrylnitril
Formel: C₄H₅N
Molecular Weight: 67,09 g/mol
CAS-Nummer: 126-98-7
EINECS: 204-817-5
UN: 3079
ADR: 3,I