Cyclohexancarbonitril
Lieferant: CHEMPUR
CHMPRH01750.250EA 0 EUR
CHMPRH01750.250 MAYBRH01750.1
Cyclohexancarbonitril
Cyclohexancarbonitril
Formel: C₇H₁₁N
Molecular Weight: 109,17 g/mol
CAS-Nummer: 766-05-2
EINECS: 212-157-4