6-Chlorpicolinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L19448.06EA 115 EUR
L19448.06 L19448.MD L19448.03
6-Chlorpicolinsäure ≥98%
6-Chlorpicolinsäure
Formel: C₆H₄ClNO₂
Molecular Weight: 157,56 g/mol
Schmelzpunkt: 194 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00155390
CAS-Nummer: 4684-94-0
EINECS: 000-000-0