1,1'-Dibromferrocen ≥96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L17045.22EA
0
EUR
L17045.22
1,1'-Dibromferrocen ≥96%
1,1'-Dibromferrocen
Formel:
C₁₀Br₂Fe Molecular Weight: 335,76 g/mol Schmelzpunkt: 50…51 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01075755 CAS-Nummer: 1293-65-8 EINECS: 000-000-0 |