Magnesiumchlorid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Unter Argon in Ampullen verpackt
35709.30EA
1299
EUR
35709.30
35709.09
35709.18
Magnesiumchlorid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Magnesium chloride
Formel:
MgCl₂ Molecular Weight: 95,21 g/mol Siedepunkt: 1412 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 714 °C Dichte: 2,32 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011106 CAS-Nummer: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |