Magnesiumchlorid, ultra trocken ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Unter Argon in Ampullen verpackt
35707.09EA 98.4 EUR
35707.09 35707.18
Magnesiumchlorid, ultra trocken ≥99,9% (Metall-Basis)
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Molecular Weight: 95,21 g/mol
Siedepunkt: 1412 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 714 °C
Dichte: 2,32
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011106
CAS-Nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684