Calciumchlorid, wasserfrei, gekörnt 6-14 mm, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Chlorcalcium

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.02392.5000EA 451 EUR
1.02392.5000 1.02392.9025 1.02392.1000
Calciumchlorid, wasserfrei, gekörnt 6-14 mm, Supelco®
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
Molecular Weight: 110,98 g/mol
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 772 °C
Dichte: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 13,01660

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR