Schwefelsäure 95,0-100,5% Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
85508.290EA
43.7
EUR
85508.290
85508.320
85508.460
Schwefelsäure 95,0-100,5% Ph. Eur.
Schwefelsäure
Formel:
H₂SO₄ Molecular Weight: 98,08 g/mol Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 10,38 °C Dichte: 1,84 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II REACH: 01-2119458838-20 Merck Index: 14,08974 |
Spezifikation Testergebnisse
As (Arsenic) | ≤ 0.1 ppm |
Cd (Cadmium) | ≤ 0.1 ppm |
Co (Cobalt) | ≤ 0.1 ppm |
Hg (Mercury) | ≤ 0.1 ppm |
Ni (Nickel) | ≤ 0.1 ppm |
Pb (Lead) | ≤ 0.1 ppm |
V (Vanadium) | ≤ 0.1 ppm |
Conforms to Ph.Eur. | Passes test |