Schwefelsäure 95,0-97,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
20700.320EA
64.6
EUR
20700.320
20700.420
20700.290
20700.550
20700.265
20700.460
20700.243
20700.323
20700.298
Schwefelsäure 95,0-97,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Schwefelsäure
Formel:
H₂SO₄ Molecular Weight: 98,08 g/mol Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 10,38 °C Dichte: 1,84 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II REACH: 01-2119458838-20 Merck Index: 14,08974 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt | 95.0 - 97.0 % |
Colouration | Max. 10 APHA |
Glührückstand | Max. 5 ppm |
KMnO4 reduzierende Substanzen (als SO2) | Max. 2 ppm |
Cl (Chlorid) | Max. 0,2 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 2 ppm |
NO3 + NO2 (als NO3) | Max. 0,2 ppm |
PO4 (Phosphat) | Max. 0,5 ppm |
Ag (Silber) | Max. 0,02 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 0,02 ppm |
As (Arsen) | Max. 0,005 ppm |
Ba (Barium) | Max. 0,02 ppm |
Be (Beryllium) | Max. 0,01 ppm |
Bi (Bismut) | Max. 0,01 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0,2 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0,02 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0,01 ppm |
Cr (Chrom) | Max. 0,02 ppm |
Cu (Kupfer) | Max. 0,01 ppm |
Fe (Eisen) | Max. 0,2 ppm |
Ge (Germanium) | Max. 0,02 ppm |
K (Kalium) | Max. 0,05 ppm |
Li (Lithium) | Max. 0,01 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0,03 ppm |
Mn (Mangan) | Max. 0,01 ppm |
Mo (Molybdenum) | Max. 0,02 ppm |
Na (Natrium) | Max. 0,5 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0,02 ppm |
Pb (Blei) | Max. 0,02 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 0,02 ppm |
Ti (Titan) | Max. 0,02 ppm |
Tl (Thallium) | Max. 0,02 ppm |
V (Vanadium) | Max. 0,01 ppm |
Zn (Zink) | Max. 0,1 ppm |
Zr (Zirkon) | Max. 0,02 ppm |