di-Natriumhydrogenphosphat
Synonyme:
Natriumorthophosphat dibasisch
, di-Natriumorthophosphat
, sek. Natriumphosphat
A1046.5000EA
304
EUR
A1046.5000
A1046.1000
di-Natriumhydrogenphosphat
di-Natriumhydrogenphosphat
Formel:
Na₂HPO₄ Molecular Weight: 141,96 g/mol Schmelzpunkt: 250 °C Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003496 CAS-Nummer: 7558-79-4 EINECS: 231-448-7 REACH: 01-2119489797-11 Merck Index: 12,08805 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...