Sie suchten nach: Töpfe
8  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Stainless steel 18/10.
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Aluminium.
Lieferant: Sampling Systems
Beschreibung: Made of 316L stainless steel.
Lieferant: Sampling Systems
Beschreibung: These stainless steel pots with lids are general purpose containers that are ideal for use with powders and liquids. The lid is a simple drop on desig...
Lieferant: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Beschreibung: Porzellan, glasiert. Mit Ausguss und Porzellanstiel. Weiß glasiert mit Ausnahme des Randes.
Artikel-Nr: (CONC2004/280)
Lieferant: CONTACTO
Beschreibung: Suitable for any cooking method including induction.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: CONTACTO
Beschreibung: Stainless steel 18/10.
Lieferant: CONTACTO
Beschreibung: Stainless steel 18/10.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom