VWR®, Filterspitzen, Next Generation Nachfüllpackung
Lieferant: VWR
VWR®
732-1481EA 140 EUR
VWRU89495-360 732-1481 732-1480 732-1482 732-1476
VWR®, Filterspitzen, Next Generation Nachfüllpackung
Pipettenspitzen
Diese Aerosol-Filterspitzen bieten mit ihren patentierten Filtern aus hochmolekularem Polyethylen vollständigen Schutz vor Probenverschleppung. Die Filterporen haben eine Durchschnittsgröße von 10 μm, sodass selbst Radionukleotide erfasst werden, bevor sie den Konus der Pipetten erreichen. Die Spitzen eignen sich perfekt für PCR und DNA-Manipulationen.
  • Benutzerfreundliches Reloadsystem – Pipettenspitzen-Racks, Einsätze und eine neue Trägerplatte halten die Spitzen sauber und verhindern Wackeln beim Nachfüllen
  • 95% erneuerbare Materialien – Die Spitzen bestehen aus abbaubarem organischem Harz ohne Mineralöl, der Karton besteht zu 100% aus recycelten Fasern, die Schrift ist aus pflanzlicher Tinte auf Sojabasis
  • Als frei von DNA, RNase und DNase zertifiziert
Die Next Generation Reloadsysteme sind die ersten Pipettenspitzen-Reloadsysteme, die aus abbaubaren Harzen auf Biokunststoffbasis (ohne Mineralöl) bestehen, und somit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Zusätzlich sind die Next Generation Spitzen in einer wiederverschließbaren, kompakten Box verpackt, die im Labor nur wenig wertvollen Platz einnimmt.
Verpackung: Kompakte, wiederverschließbare Verpackung mit reduziertem Gesamtgewicht.