Wasser, Ultrapur für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Wasserstoffoxid
, Hydrogenoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01262.0500EA
166
EUR
1.01262.0500
1.01262.1000
Wasser, Ultrapur für die Spurenanalyse, Supelco®
Wasser
Formel:
H₂O Molecular Weight: 18,02 g/mol Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 0 °C Dichte: 1 g/cm³ (4 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 12,10175 |
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass | 18.02 g/mol |
Boiling Point | 100 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 23 hPa (20 °C) |
Density | 1.00 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) neutral |