Wasser analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Wasserstoffoxid
, Hydrogenoxid
KRAF01070.5000EA
31.9
EUR
KRAF01070.5000
KRAF01070.6000
KRAF01070.4000
KRAF01070.3000
KRAF01070.7000
Wasser analytisches Reagens
Wasser
Formel:
H₂O Molecular Weight: 18,02 g/mol Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 0 °C Dichte: 1 g/cm³ (4 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 12,10175 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...