Wasser
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Wasserstoffoxid
, Hydrogenoxid
R0581EA
29.64
EUR
R0581
Wasser
Wasser
Formel:
H₂O Molecular Weight: 18,02 g/mol Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 0 °C Dichte: 1 g/cm³ (4 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 12,10175 |