Lithiumnitrat ≥99%, gereinigt
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
25029.360EA
983
EUR
25029.360
25029.268
Lithiumnitrat ≥99%, gereinigt
Lithium nitrate
Formel:
LiNO₃ Molecular Weight: 68,95 g/mol Schmelzpunkt: 255 °C Dichte: 2,38 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011094 CAS-Nummer: 7790-69-4 EINECS: 232-218-9 UN: 2722 ADR: 5.1,III Merck Index: 12,05562 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Cl (Chloride) | |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.02 % |