Kaliumiodat 99,4-100,4% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
11602.36EA 133.12 EUR
11602.36 11602.22
Kaliumiodat 99,4-100,4% ACS
Kaliumiodat
Formel: KlO₃
Molecular Weight: 214 g/mol
Schmelzpunkt: 560 °C (Zersetzung)
Dichte: 3,89
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011406
CAS-Nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07726