Rubidiumchlorid analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.07615.0025EA 478 EUR
1.07615.0025
Rubidiumchlorid analytisches Reagens, Supelco®
Rubidium chloride
Formel: RbCl
Molecular Weight: 120,92 g/mol
Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 715 °C
Dichte: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011187
CAS-Nummer: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 910 g/l (20 °C)
Melting Point 715 °C
Molar Mass 120.92 g/mol
Bulk Density 1000 - 1200 kg/m3
Boiling Point 1390 °C
Density 2.76 g/cm3 (20 °C)
pH (50 g/l, H2O, 20 °C) neutral