Natriumchlorid ≥99,5%, Gen-Apex für die Molekularbiologie
Lieferant: VWR Chemicals
33614.265EA 67 EUR
33614.265
Natriumchlorid ≥99,5%, Gen-Apex für die Molekularbiologie
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58,44 g/mol
Siedepunkt: 1413 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 801 °C
Dichte: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Colouration (1 mol/l; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Transmittance (230 nm) Min. 90 %
Transmittance (260 nm) Min. 95 %
Transmittance (280 nm) Min. 97 %
Transmittance (320 nm) Min. 99 %