UV/Vis-Spektralphotometer, Ultrospec™ 8000
Lieferant: Biochrom
634-0888EA 0 EUR
634-0888 634-0886 634-0887
UV/Vis-Spektralphotometer, Ultrospec™ 8000
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
UV/Vis-Spektralphotometer erfüllen die Anforderungen kritischer Analysen und Benutzer in kontrollierten oder regulierten Laborumgebungen. Für beide Serien sind eigenständige oder PC-gesteuerte Ausführungen erhältlich.
  • Entspricht allen Anforderungen des Europäischen Arzneibuchs
  • Farb-Touchscreen mit klarer und einfacher Menüführung (nur für eigenständige Modelle)
  • Gleichungseditor-Software für benutzerdefinierte Berechnungen auf gemessene Daten
  • Analytisches Instrument für mehrere Benutzer mit sicherer Anmeldung zum Schutz von Methoden
  • Software für Wellenlängenscans, feste Wellenlänge, Standardkurven, Kinetik und vorgespeicherte biowissenschaftliche Methoden sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten
Bestellinformation: Für Kompatibilität mit 21 CFR Part 11 können zudem die optionale Datrys™ CFR Software und eine optionale IQ/OQ-Systemqualifikation zur Verfügung gestellt werden.