di-Lithiumtetraborat ≥99,0% für die Röntgen-Fluoreszenzanalyse

Gefahr

Synonyme: Lithiumtetraborat

25040.234EA 113 EUR
25040.234
di-Lithiumtetraborat ≥99,0% für die Röntgen-Fluoreszenzanalyse
di-Lithiumtetraborat
Formel: Li₂B₄O₇
Molecular Weight: 169,12 g/mol
Schmelzpunkt: 918 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011083
CAS-Nummer: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99.0 %
Suited for analysis by fluorescence X Passes test
Apparent volume weight (g/100 ml) Min. 40
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 30 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 0.1 %
Pb (Lead) Max. 20 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR