alle-trans-Retinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL95144-1GEA 0 EUR
SIAL95144-1G SIAL95144-250MG
alle-trans-Retinol, Sigma-Aldrich®
alle-trans-Retinol
Formel: C₂₀H₃₀O
Molecular Weight: 286,46 g/mol
MDL: MFCD00001552
CAS-Nummer: 68-26-8
EINECS: 200-683-7