Salzsäure 6 M HCl (6N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
72033-1LEA 38.55 EUR
72033-1L
Salzsäure 6 M HCl (6N) volumetrische Lösung, Fluka™
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Dichte: 1,1 g/cm3
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 5.988 - 6.012 mol/l