alle-trans-Retinol
Lieferant: Molekula
MOLEM21418841EA 0 EUR
MOLEM21418841
alle-trans-Retinol
alle-trans-Retinol
Formel: C₂₀H₃₀O
Molecular Weight: 286,46 g/mol
MDL: MFCD00001552
CAS-Nummer: 68-26-8
EINECS: 200-683-7