Cyclohexan, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: HexahydrobenzolHexamethylenNaphthen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.02822.0500EA 102 EUR
1.02822.0500 1.02822.2500
Cyclohexan, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
Cyclohexan
Formel: C₆H₁₂
Molecular Weight: 84,16 g/mol
Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003814
CAS-Nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/06/772306.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 55 mg/L (20 °C)
Melting Point 6 °C
Molar Mass 84.16 g/mol
Boiling Point 81 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 103 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Refractive Index 1.4264 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 8.3%(V)
Density 0.78 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O) not applicable
Ignition Point 260 °C
Viscosity Kinematic 1.26 mm²/s (20 °C)
Evaporation Number 3.5
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid