Kaliumhydroxid 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung
Lieferant: G Bioscienes
Gefahr
Synonyme: KalihydratÄtzkali
R008EA 60 EUR
R008
Kaliumhydroxid 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,III