Diisodecylphthalat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16173550EA
51
EUR
EHERC16173550
Diisodecylphthalat
Diisodecylphthalat
Formel:
C₂₈H₄₆O₄ Molecular Weight: 446,67 g/mol |
MDL:
MFCD00048389 CAS-Nummer: 26761-40-0 EINECS: 247-977-1 |