alle-trans-Retinol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO347070010EA 227 EUR
ACRO347070010 ACRO347071000 ACRO347072500 ACRO347075000
alle-trans-Retinol 95%
alle-trans-Retinol
Formel: C₂₀H₃₀O
Molecular Weight: 286,46 g/mol
Schmelzpunkt: 61…63 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00001552
CAS-Nummer: 68-26-8
EINECS: 200-683-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %