Qualitative Filterpapiere, Standardsorten, Sorten 602 eh und 602 eh ½, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
WHAT10312500EA 215 EUR
WHAT10312500 515-5905 515-5904
Qualitative Filterpapiere, Standardsorten, Sorten 602 eh und 602 eh ½, Whatman™
Filter Filterpapiere Qualitatives Filterpapier
Güteklasse 602EH und 602EH½ qualitative Filter für sehr feine Präzipitate.
  • Behält die Durchflussrate aufgrund des reduzierten Kontakts zwischen Filterpapier, Trichterseite und der selbsttragenden Form des Filters selbst bei
  • Verringerte Gesamtfiltrationszeit aufgrund der zusätzlichen exponierten Oberfläche; die normale Verlangsamung der Filtrationsgeschwindigkeit aufgrund der Beladung mit Partikeln wird verschoben
  • Zeitersparnis beim Quadrantenfalten von Kreisen zur Anpassung an konische Filtertrichter bei sich wiederholenden oder mehrfachen Analysen
  • Erhöhte Gesamtbeladungskapazität, da mehr Filterfläche zur Verfügung steht
  • Das Vorfalten beeinflusst keine der technischen Daten wesentlich, und die gleichen Zahlen können für die flachen Kreise verwendet werden
Zellulosefilter werden bei qualitativen Analysetechniken zur Materialbestimmung und -identifizierung verwendet. Vorgefaltete, qualitative Filter bieten im Vergleich zu gleichwertigen Quadranten-Faltenfiltern eine verbesserte Durchflussrate und eine erhöhte Ladekapazität.