Visco-Thermostate
462-0209EA 2910 EUR
VWRI462-0209 VWRU89202-902 VWRI462-0210
Visco-Thermostate
Viskositätsbäder für die Verwendung mit gängigen Kapillarviskosimetern, konfiguriert für spezifische Test- und Qualitätskontrollanforderungen, einschließlich ASTM D-445. Zur Auswahl stehen Modelle mit runden oder quadratischen Öffnungen oben. Diese transparenten Polycarbonat-Bäder mit benutzerfreundlichem SD-Temperaturregler verfügen über vier Bedientasten und Bildschirmanweisungen in Englisch. Die aus chemikalienbeständigem DuraTop™ hergestellte Reglerbrücke kann zur Reinigung des Tanks leicht entfernt werden.
  • Große EasyView™ LCD-Anzeige mit Alarm- oder Fehlersymbolen und Bedienungshilfen und Menüs in vier Sprachen: Französisch, Deutsch, Spanisch und Englisch
  • Swivel 180™ Drehregler, LidDock™ Deckelstausystem und chemikalienbeständiges DuraTop™ Deck
  • Vom Benutzer einstellbare Temperaturober- und -untergrenzen und Alarme für niedrigen Flüssigkeitsstand
  • Druckpumpe mit zwei Geschwindigkeiten mit Leitungswasser-Kühlschlange
  • 1-Punkt-Kalibrierung
Maximale Pumpenleistung:
10,2 l/min, 200 mbar
Standards: Entsprechen DIN 12876-1, Sicherheitsklasse I
Lieferumfang: Werden mit Deckel für Viskosimeteröffnungen geliefert. Weitere Informationen zu Fühlern und Zubehör finden Sie unter http://vwr.com