Eintauchthermostat, MX
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
462-0205EA 1090 EUR
462-0205
Eintauchthermostat, MX
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Thermostatische Regler
Das MX Einhängethermostat ist dank seiner drei Bedientasten und der Bildschirm-Eingabeaufforderungen sehr benutzerfreundlich. Der praktische Schieberegler ermöglicht das einfache Einstellen der Durchflussrate, das Gerät kann an geraden oder gekrümmten Wannenwänden sicher angeklemmt werden.
  • Große EasyView™ LCD-Anzeige mit Alarm- oder Fehlersymbolen; Benutzerhilfe und Menu in englischer Sprache
  • Vom Benutzer einstellbare Temperaturober- und -untergrenzen und Alarme für niedrigen Flüssigkeitsstand
  • Einstufige Druckpumpe
  • Integrierter Pumpen- und Heizschlangenschutz
  • 1-Punkt-Kalibrierung
Maximale Pumpenleistung:
11,9 l/min, 120 mbar
Standards: Entspricht DIN 12876-1, Sicherheitsklasse I
Bitte beachten * RT = Umgebungstemperatur