Cyclohexancarbonsäure ≥98%
Lieferant: ABCR GMBH
|
Achtung
|
Synonyme:
Hexahydrobenzoesäure
ABCRAB115135.0250EA
0
EUR
ABCRAB115135.0250
A14693.30
A14693.0B
A14693.36
Cyclohexancarbonsäure ≥98%
Cyclohexancarbonsäure
Purity: 98%
CAS No.: 98-89-5
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 118°(244°F)
Refractive Index: 1.4610
Melting Point: 29-32°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 970529
Merck Reference: 14,2724
MDL No.: MFCD00001461
Formel:
C₇H₁₂O₂ Molecular Weight: 128,17 g/mol Siedepunkt: 231…233 °C Schmelzpunkt: 29…32 °C Dichte: 1,048 Flammpunkt: 118 °C (244 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001461 CAS-Nummer: 98-89-5 EINECS: 202-711-3 |