2,4,6-Tris(brommethyl)mesitylen
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBTL00798.50EA
0
EUR
MAYBTL00798.50
MAYBTL00798.1
MAYBTL00798.10
2,4,6-Tris(brommethyl)mesitylen
2,4,6-Tris(brommethyl)mesitylen
Formel:
C₁₂H₁₅Br₃ Molecular Weight: 398,96 g/mol |
MDL:
MFCD00192554 CAS-Nummer: 21988-87-4 EINECS: 244-697-1 UN: 3261 ADR: 8,II |