Gewebeeinbettungs-Automat, Leica TP1020
Lieferant: Leica
720-2257EA 0 EUR
720-2257 632-1546
Gewebeeinbettungs-Automat, Leica TP1020
Gewebeprozessoren
Der Gewebeeinbettungsautomat TP1020 ist ein halb-geschlossenes Filtersystem. Er verbindet bewährte Technologie mit einem modernen Design, das erweiterte Funktionen aufweist. Das Ergebnis: Schonende Probenverarbeitung und maximale Sicherheit in allen Verarbeitungsphasen der Probe. Das Gerät verfügt über eine robuste Konstruktion auf der Grundlage einer erprobten Präzisionsmechanik in Kombination mit einer modernen Bedienoberfläche. Das Karussell verfügt über 12 Stationen. Gewebekörbe aus Metall unterschiedlicher Kapazität (bis zu 100 Kassetten). Es besteht die Möglichkeit, einen automatischen Prozess zu unterbrechen, um Kassetten für besondere Anwendungen vor Ende eines Verarbeitungslaufs erneut einzusetzen oder zu entfernen.
  • Ergonomisches Bedienfeld mit Touch-Tastatur und foliengeschützter LCD-Anzeige
  • Infiltrationszeit für jede Station separat programmierbar – schnell und vollständig
  • Direkte oder verzögerte Startfunktion bis zu neun Tagen
  • Einfache Bearbeitung und Programmwechsel auch während eines Verarbeitungslaufs
  • Akustische Alarme, Fehlermeldungen und Warncodes
  • Fortschrittliches Sicherheitskonzept für den Bediener
Lieferumfang: Lieferung mit 10 Aluminium-Reagenzbehältern (1,8 Liter), 10 Reagenzbehälter-Träger, zwei Wachsbädern (1,8 Liter), einem Standard-Gewebekorb, zwei Ersatzsicherungen, einem Netzkabel-Set