1,2,3-Trimethylbenzol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17880600EA 37 EUR
EHERC17880600
1,2,3-Trimethylbenzol
1,2,3-Trimethylbenzene
Formel: C₉H₁₂
Molecular Weight: 120,19 g/mol
Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 0,894 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008520
CAS-Nummer: 526-73-8
EINECS: 208-394-8
UN: 3295
ADR: 3,III