Zählkammern, Thoma
Lieferant: Marienfeld
631-0697EA 20.51 EUR
631-0697 720-1908 720-1898 720-1899
Zählkammern, Thoma
Objektträger Zählkammern
Geeignet zur Bestimmung der Anzahl an Hefezellen und für die In-vitro-Diagnostik (IVD).
Standards: IVD-Richtlinie 98/79 EG