Die Optima™ Palette der Advanced Thermostate kann mit Kunststoffbädern, Premium-Edelstahlbädern oder Kühleinheiten kombiniert werden. Die Thermostate TX150 und TXF200 besitzen einen QVGA TFT-Farbbildschirm, auf dem die Ist- und Solltemperatur und klare Statussymbole angezeigt werden. Der QVGA TFT-Bildschirm und die einfach zu bedienenden Drehregler und Funktionstasten ermöglichen eine schnelle Navigation durch das intuitive Menüsystem. Beide Einheiten haben eine RS232- und USB-Schnittstelle und können mit der vielseitigen Software Labwise™ (optional) von Grant über einen externen PC oder ein Laptop programmiert werden. Weitere Merkmale umfassen eine Zeitschaltuhr mit Countdown-Funktion, eine einstellbare Abschaltung bei Übertemperatur sowie optische, akustische und programmierbare Alarme für hohe bzw. niedrige Temperatur. Der Thermostat TX150 kann 1 Programm mit 30 Segmenten speichern. Der Thermostat TXF200 kann auch über die Benutzeroberfläche programmiert werden und bis zu 10 Programme mit je 100 Segmenten speichern. Auf der Programmierschnittstelle kann die Solltemperatur mit einer Zeit bis zum Erreichen der Solltemperatur oder mit einer Temperaturrampengeschwindigkeit eingestellt werden. Ein zusätzliches programmierbares Relais zum Ein- und Ausschalten von Zusatzgeräten oder Kühleinheiten kann ebenfalls ausgewählt werden.
- Temperaturbereich TX150: Umgebungstemperatur +5 bis 150 °C. Einstellbarer Bereich: −50 bis +150 °C (Betrieb unter Umgebungstemperatur erfordert Kühlung durch optionales Zubehör)
- Temperaturbereich TXF200: Umgebungstemperatur +5 bis 200 °C. Einstellbarer Bereich: −50 bis +200 °C (Betrieb unter Umgebungstemperatur erfordert Kühlung durch optionales Zubehör)
- Stabilität: ±0,01 °C bei 70 °C
- Externer Anschluss für Temperaturfühler PT1000
- Offset-Einstellung für isothermische Leistung
- 5-Punkt-Kalibrierung für interne und externe Fühler (zwei Fixpunkte, drei benutzerdefinierte Punkte)
Maximale Pumpenleistung:
TX150 18 l/min, 310 mbar
TXF200 22 l/min, 530 mbar, variable Drehzahl
Bestellinformation: Eine optionale Klemme ermöglicht die Befestigung eines Thermostaten an praktisch jedem Bad oder Behälter mit vertikalen Seiten (bitte separat bestellen).
Bitte beachten *RT = Umgebungstemperatur