Einhängethermostate, für allgemeine Anwendungen, Optima™ T100 und TC120
Lieferant: Grant
Optima™
461-1043EA 1100 EUR
461-1043 461-1044 461-0648 461-0640
Einhängethermostate, für allgemeine Anwendungen, Optima™ T100 und TC120
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Thermostatische Regler
Die Optima™ Palette der Allzweck-Thermostate kann mit Kunststoffbädern, Premium-Edelstahlbädern oder Kühleinheiten kombiniert werden. Die mikroprozessorgesteuerten digitalen Thermostate T100 und TC120 besitzen einen einfach zu bedienenden Drehregler und zwei Funktionstasten für das schnelle Einstellen der Temperatur und eine schnelle Menünavigation. Die Einheiten sind mit einem hellen, leicht ablesbaren 4-stelligen Display, 3 programmierbaren Temperaturvoreinstellungen, Trockenlaufschutz, fester Abschaltung bei Übertemperatur, einem optischen Alarm, einer Zeitschaltuhr mit Countdown-Funktion und der Möglichkeit zur Benutzerkalibrierung für optimale Genauigkeit ausgestattet.
  • Temperaturbereich T100: Umgebungstemperatur +5 bis 100 °C. Einstellbarer Bereich: 0 bis 100 °C (Betrieb unter Umgebungstemperatur erfordert Kühlung durch optionales Zubehör)
  • Temperaturbereich TC120: Umgebungstemperatur +5 bis 120 °C. Einstellbarer Bereich: −20 bis +120 °C (Betrieb unter Umgebungstemperatur erfordert Kühlung durch optionales Zubehör)
  • Rührbewegungen im Bad gewährleisten eine ausgezeichnete Temperaturstabilität und -homogenität
  • TC120 hat eine integrierte Pumpe für externe Zirkulation
  • Stabilität ±0,05 °C bei 70 °C
  • TC120 hat einen akustischen und optischen Alarm und eine einstellbare Abschaltung bei Übertemperatur
Maximale Pumpenleistung:
TC120: 16 l/min, 210 mbar
Bestellinformation: Eine optionale Klemme ermöglicht die Befestigung eines Thermostaten an praktisch jedem Behälter mit vertikalen Seiten, bitte separat bestellen.
Bitte beachten *RT = Raumtemperatur