4-Brom-2-thenoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHI-1319-100GEA
393
EUR
COBBHI-1319-100G
COBBHI-1319-5G
COBBHI-1319-1G
COBBHI-1319-25G
4-Brom-2-thenoesäure
4-Brom-2-thenoesäure
Formel:
C₅H₃BrO₂S Molecular Weight: 207,05 g/mol |
MDL:
MFCD03422294 CAS-Nummer: 16694-18-1 |