Schläuche, Silikon, PharmaFocus®
Lieferant: Freudenberg Medical Europe
PharmaFocus®
228-1174EA 360 EUR
228-1174 228-1175 228-1172 228-1173 228-1178 228-1168 228-1176 228-1177 228-1169 228-1170 228-1171
Schläuche, Silikon, PharmaFocus®
Schläuche Transferschlauch
Schläuche, Silikon, Platin-vernetzt.
  • Kostengünstigere Silikonschläuche für konstante Qualität und den höchsten Grad an Sicherheit
  • Konform mit den USP-Forderungen der Klasse VI
  • FDA 21CFR 177-2600/ISO 10093-1/EP 3.1.9
Das platinvernetzte Silikonelastomer für die PharmaFocus-Schläuche wurde speziell für die Anforderungen in der Pharmaindustrie entwickelt. Dieses Silikon wird einer Vielzahl Biokompatibilitätsprüfungen für pharmazeutische Anwendungen unterzogen, sodass die kostspieligen erweiterten Implantat-Studien nicht mehr durchgeführt werden müssen, die normalerweise bei Silikonen biomedizinischer Güte stattfinden.
Härte (Shore A): 50
Lieferumfang: Zweifach verpackt in Kartons; inklusive Materialzertifikat und Dokumenten zur Chargenverfolgbarkeit in jeder Box.