Toluol ≥99,8%, Ökologische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: MethylbenzolRetinnaphthaAnisenToluenMethylbenzenPhenylmethan
43061.M6EA 237 EUR
43061.M6 43061.K2 43061.K7
Toluol ≥99,8%, Ökologische Qualität
Toluol
Purity: 99.8+%
CAS No.: 108-88-3
Molecular Formula: C6H5CH3
Formula Weight: 92.14
Flash Point: 4°(40°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.867
Refractive Index: 1.4967
Odour: Aromatic
Melting Point: -93°
Boiling Point: 111°
Beilstein Reference: 635760
Merck Reference: 14,9529
UN No.: 1294
MDL No.: MFCD00008512
Suitable for pesticide residue analysis
Formel: C₆H₅CH₃
Molecular Weight: 92,14 g/mol
Siedepunkt: 111 °C
Schmelzpunkt: –93 °C
Dichte: 0,867
Flammpunkt: 4 °C (40 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg