Toluol ≥99% für Halbleiter
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methylbenzol
, Retinnaphtha
, Anisen
, Toluen
, Methylbenzen
, Phenylmethan
19399.APEA
46.8
EUR
19399.AP
19399.M1
19399.K2
Toluol ≥99% für Halbleiter
Toluol
Purity: 99% min
CAS No.: 108-88-3
Molecular Formula: C6H5CH3
Formula Weight: 92.14
Flash Point: 4°(40°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.867
Refractive Index: 1.4967
Odour: Aromatic
Melting Point: -93°
Boiling Point: 111°
Beilstein Reference: 635760
Merck Reference: 14,9529
UN No.: 1294
MDL No.: MFCD00008512
Formel:
C₆H₅CH₃ Molecular Weight: 92,14 g/mol Siedepunkt: 111 °C Schmelzpunkt: –93 °C Dichte: 0,867 Flammpunkt: 4 °C (40 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008512 CAS-Nummer: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II REACH: 05-2114615130-69 Merck Index: 13,09607 |