Toluol 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methylbenzol
, Retinnaphtha
, Anisen
, Toluen
, Methylbenzen
, Phenylmethan
177160025.EA
78.1
EUR
177160025.
177160100.
177160050.
177160010.
177160250.
Toluol 99+%, reinst
Toluol
Formel:
C₆H₅CH₃ Molecular Weight: 92,14 g/mol Siedepunkt: 110,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 0,866 g/cm³ Flammpunkt: 4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008512 CAS-Nummer: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II REACH: 05-2114615130-69 Merck Index: 12,09667 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.003 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.1 |
pH | 6 to 9 (0.4 mol sol) |
Titration with HClO4 | 98.5 to 102 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |