Toluol 99+% für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methylbenzol
, Retinnaphtha
, Anisen
, Toluen
, Methylbenzen
, Phenylmethan
ACRO167900025EA
189
EUR
ACRO167900025
ACRO167900010
Toluol 99+% für die Spektroskopie
Toluol
Formel:
C₆H₅CH₃ Molecular Weight: 92,14 g/mol Siedepunkt: 110,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 0,866 g/cm³ Flammpunkt: 4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008512 CAS-Nummer: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II REACH: 05-2114615130-69 Merck Index: 12,09667 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.03 % |
GC | ≥99.0 % |
UV | 1 cm cell vs water |
UV | at 285 nm A: ≤1 |
UV | at 288 nm A: ≤0.4 |
UV | at 300 nm A: ≤0.1 |
UV | at 310 nm A: ≤0.07 |
UV | at 335 nm A: ≤0.02 |
UV | at 350 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |